Double bosshead
Double bosshead with M8 brass thumb bolt, 16 mm
Catalogus # JUCHVL04810
Leverancier: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Ga naar:
Product Details & Documents
Double bosshead made from epoxy coated malleable iron.
Certificeringen: DIN 12895
Specificaties
- Omschrijving:Double bosshead with M8 brass thumb bolt
- Seq:01
- Voor staaf Ø:16 mm