Natriumhypochloriet (11 - 14% Cl₂) in aqueous solution
Glass bottle, 2.500 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Natriumhypochloriet (11 - 14% Cl₂) in aqueous solution
Catalogus # L14709.0F
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 7681-52-9
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:7681-52-9
- Formule:ClNaO
- MDL-nummer:MFCD00011120
- Molecular Weight:74.44 g/mol
- Kokend Pt:111 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–30…–20 °C
- Dichtheid:1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:231-668-3
- UN:1791
- ADR:8,II
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2.500 mL