Orders LinkContactUsLinkComponent
Polystyrene standards, GPC/SEC columns calibration
Polystyrene standards, GPC/SEC columns calibration
Polystyrene calibration kit, S-H2-10, 10×0,5 g, 1
Catalogus # VARIPL2010-0104
Leverancier:   VARIAN
Polystyrene standards, GPC/SEC columns calibration
Catalogus # VARIPL2010-0104
Leverancier:  VARIAN
CAS-nummer:  
Polystyrene standards, GPC/SEC columns calibration
Polystyrene calibration kit, S-H2-10, 10×0,5 g, 1
CAS-nummer:  
Price
1 100,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polystyrene standards for many organic solvents either for conventional GPC column calibration or for calibrating light scattering and viscosity detectors that provide equidistant calibration points for greater accuracy.
  • Compatible with most organic solvents
  • Certificate of analysis meets international protocols
  • Calibration capability for virtually all applications
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1
  • Omschrijving:
    Polystyrene calibration kit, S-H2-10, 10×0,5 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.