Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Straight barrel cartridge, tabless, Plexa PCX, 100 Å, 45 µm, 3 ml, 60 mg
Catalogus # 549-0810
Leverancier:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Catalogus # 549-0810
Leverancier:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Straight barrel cartridge, tabless, Plexa PCX, 100 Å, 45 µm, 3 ml, 60 mg
Price
183,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ Plexa PCX uses a polymeric cation exchange resin that combines the outstanding properties of Bond Elut™ Plexa - superior flow characteristics and improved analytical performance - with strong cation exchange functionalities. This mixed-mode SPE sorbent removes neutral and acidic interferences from the matrix, concentrates basic analytes and therefore improves sensitivity in the determination of basic compounds.
  • Faster flow rates improve productivity
  • Extraction cleanliness and reduced interference improve precision
  • Simplified, single method
Specificaties
  • Partikelgrootte:
    45 µm
  • Poriëngrootte:
    100 Å
  • Capaciteit:
    3 ml
  • Omschrijving:
    Straight barrel cartridge, tabless
  • Seq:
    07
  • Bedgewicht:
    60 mg
  • Fase:
    Plexa PCX
  • Oppervlakte:
    550 m²/g
  • Cat. No.:
    549-0810
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.