Gas clean filter
Gas-clean filter tube
Catalogus # VARICP739297
Leverancier: VARIAN
Ga naar:
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Documents
VARICP17973_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Omschrijving:Gas-clean filter tube
- Seq:26
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.