Gas clean filter
Gas Clean high-flow connecting unit, 2-position, with 6,35 mm fittings, for high-flow applications such as ICP-MS or ICP-OES
Catalog # VARICP17984
Supplier: VARIAN
Jump to:
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Documents
VARICP17973_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Omschrijving:Gas Clean high-flow connecting unit, 2-position, with 6,35 mm fittings, for high-flow applications such as ICP-MS or ICP-OES
- Seq:21