Columns and standards for GPC/SEC
Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH, 8 µm, 7,50 mm, 50 mm
Catalogus # VARIPL1149-1840
Leverancier: VARIAN
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Ø inw.:7,50 mm
- Partikelgrootte:8 µm
- Omschrijving:Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH
- Lengte:50 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.