Columns and standards for GPC/SEC
Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH 30, 8 µm, 7,50 mm, 300 mm
Catalogus # VARIPL1120-6830
Leverancier: VARIAN
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Ø inw.:7,50 mm
- Partikelgrootte:8 µm
- Omschrijving:Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH 30
- Lengte:300 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.