Safety helmet with integrated spectacles
Helmet with integrated spectacles, blauw
Catalogus # SINGCASIRISBLE2
Leverancier: SINGER safety
Ga naar:
Product Details & Documents
Polyamide working helmet IRIS2 with clear polycarbonate flip-up spectacles.
- Adjustable ventilation
- Ratchet adjustement
Ideal for use in industry, public works professions, maintenance of parks and gardens.
Specificaties
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Helmet with integrated spectacles
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.