Onderzoekshandschoenen, neopreen, Micro-Touch® Affinity™
, S, groen, 245 mm, 100/doos
Catalogus # 112-1825
Leverancier: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Onderzoekshandschoenen, neopreen, Micro-Touch® Affinity™
Catalogus # 112-1825
Leverancier: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Ga naar:
Product Details & Documents
These gloves are designed to be worn on either hand and are free of latex proteins, providing outstanding protection from type I allergies for medical staff and patients. They are designed with a beaded cuff and textured fingertips, providing a secure grip even in damp conditions.
- Niet-steriel, poedervrij, gestructureerde vingertoppen
- Door de polyacrylaatcoating aan de binnenzijde is de handschoen eenvoudig aan te trekken
- De uitstekende flexibiliteit en rek bieden een comfortniveau dat vergelijkbaar is met dat van latex
- Zeer bestendig tegen een breed gamma van chemicaliën
- Betere perforatiebestendigheid dan latex handschoenen
Ideal for sustained, high-risk examination procedures. Also tested for use with chemotherapy drugs.
Certificeringen: EN 455 Part 1, EN 455 Part 3; Cat. III; AQL 1,5
Specificaties
- Handschoenmaat:S
- Verpakt:100/doos
- Kleur:groen
- Lengte:245 mm
- Seq:01
- Gepoederd/poedervrij:poedervrij
- Cat. No.:112-1825
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:Voor eenmalig gebruik
- Handpalmdikte:0,130 mm
- Latex/latexvrij:Latexvrij
- Manchetstijl:Rolrand
- Ambidexter/handspecifiek:Ambidexter
- EN-norm:EN 455, EN 374
- Boorddikte:0,110 mm
- Afwerking:Vingertoppen met structuurafwerking
- Vingerdikte:0,170 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.