WetGrip labels
WetGrip printer labels for 1,5 - 2,0 ml tubes, Papier, Laser, wit, 38×19 mm
Catalogus # DIVEGRLA-1050
Leverancier: Diversified Biotech
Ga naar:
Product Details & Documents
These WetGrip labels grip to moist, frosty or frozen surfaces.
- Temperature resistant to −80 °C
- Compatible with centrifuge rotors
- Resistant to chemicals and solvents
- Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Available in white laser sheets, white direct thermal rolls, or white hand writable rolls.
Specificaties
- Printing method:Laser
- Kleur:wit
- Omschrijving:WetGrip printer labels for 1,5 - 2,0 ml tubes
- Afmetingen:38×19 mm
- Materiaal:Papier
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.