Disposable cannulas
Disposable cannulas, G20, geel, 120 mm, +, 0,9×120 mm
Catalogus # EHRS15885092
Leverancier: EHRHARDT SOEHNE
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable cannulas.
- Pyrogen-free, not toxic
- With lancet cut
- EO-sterilisation
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø×L:0,9×120 mm
- Meter:G20
- Steriel:+
- Kleur:geel
- Omschrijving:Disposable cannulas
- Lengte:120 mm