Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard pH electrodes
Standard pH electrodes
SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable, SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, 12×110 mm, BNC, kabel van 1 m, +2 banaanstekkers voor ingebouwde ATC (Pt1000), Algemeen gebruik
Catalogus # CONSSP21T
Leverancier:   CONSORT
Standard pH electrodes
Catalogus # CONSSP21T
Leverancier:  CONSORT
Standard pH electrodes
Standard pH electrodes
SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable, SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, 12×110 mm, BNC, kabel van 1 m, +2 banaanstekkers voor ingebouwde ATC (Pt1000), Algemeen gebruik
Price
259,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Aansluiting:
    BNC, kabel van 1 m, +2 banaanstekkers voor ingebouwde ATC (Pt1000)
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • Voor:
    Algemeen gebruik
  • Type:
    SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable
  • Omschrijving:
    SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable
  • Materiaal:
    Glas
  • Seq:
    04
  • Temperatuur:
    0...+100 °C
  • pH:
    0 - 14
  • Cat. No.:
    CONSSP21T
  • Model:
    SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.