Standard pH electrodes
SP21B, single junction, refillable, SP21B, single junction, refillable, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, 12×110 mm, BNC, kabel van 1 m, Algemeen gebruik
Catalog # CONSSP21B
Supplier: CONSORT
Jump to:
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
- Aansluiting:BNC, kabel van 1 m
- Ø×L:12×110 mm
- Voor:Algemeen gebruik
- Type:SP21B, single junction, refillable
- Omschrijving:SP21B, single junction, refillable
- Materiaal:Glas
- Seq:03
- Temperatuur:0...+100 °C
- pH:0 - 14
- Cat. No.:CONSSP21B
- Model:SP21B, single junction, refillable