Inversiemicroscopen, Primo Vert
Inversiemicroscoop, Trinoculair, 4×, 10× φ1 (LWD)
Catalogus # 630-2150
Leverancier: ZEISS
Ga naar:
Product Details & Documents
Primo Vert is ontworpen voor hoogonderwijs- en onderzoekslaboratoria in celkweek.
- Automatische aan/uit-functie, universeel of selecteerbaar fasecontrast
- Langdurige optische stabiliteit
- Aantrekkelijk modern ontwerp
De Primovert iLED fluorescentie met single channel green fluorescent protein (GFP) verlichting en de Primovert HDcam met geïntegreerde camera voor draadloze HD-verbinding met een iPad.
: Er zijn twee andere versies beschikbaar, neem contact op met uw lokale Avantor-verkoopkantoor voor meer informatie.
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Vergroting:4×, 10× φ1 (LWD)
- Omschrijving:Inversiemicroscoop
- Seq:02
- Type:Trinoculair
- Contrasttechniek:Helderveld en fasecontrast
- Verlichting:Halogeen – of LED
- Cat. No.:630-2150
- Objectiefrevolver:4 standen
- Scherpstelsysteem:Coaxiale grof- en fijnregeling
- Oculairs:WF 10×/20 mm
- Condensor:0,3 of 0,4
- Tafel:200×239 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 2-position filter slider for filters (d = 45 mm)2-position filter slider for filters (d = 45 mm)ZEIS4155101800000Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 55,56 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 3-position Ph slider
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Phase stop Ph 0/0,3
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Houder voor monsters
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- LED-module
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Microscope stand with binocular tube
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Fasecontrastschuif met twee standenFasecontrastschuif met twee standenZEIS4155101806000Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 108,07 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Pointer for eyepiece focus
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Object guide (108×72 mm) with right commandObject guide (108×72 mm) with right command630-1504Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 603,99 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Mounting frame for Petri dishes (d = 35 mm)Mounting frame for Petri dishes (d = 35 mm)ZEIS4155101305000Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 59,58 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Mounting frame for Petri dishes (d = 54 mm)Mounting frame for Petri dishes (d = 54 mm)ZEIS4155101306000Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 59,58 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Attachable stage enlargement plate, 2×66 mmAttachable stage enlargement plate, 2×66 mmZEIS4155101308000Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 121,19 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Mounting frame for Petri dishes (d = 65 mm)Mounting frame for Petri dishes (d = 65 mm)ZEIS4155101307000Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 59,58 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- LD condenser 0,4 (WD = 55 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Phase stop Ph 1/0,3
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Phase stop Ph 2/0,3
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Phase stop Ph 0/0,4
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Phase stop Ph 1/0,4
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Phase stop Ph 2/0,4
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)ZEIS4155101813000Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 14,14 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Microscope stand with binocular phototubeMicroscope stand with binocular phototube630-2146Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 2 308,86 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Colour filter set blue, green, yellow (d = 45×1,5 mm)Colour filter set blue, green, yellow (d = 45×1,5 mm)ZEIS4155001804000Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 38,38 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Metal stage insert (D = 110 mm)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Transmitted-light illuminator with 6 V, 30 W halogen bulbTransmitted-light illuminator with 6 V, 30 W halogen bulbZEIS4155101200001Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 127,26 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Mounting frame for microtiter plates, 96 positionsMounting frame for microtiter plates, 96 positionsZEIS4155101304000Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 161,60 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)ZEIS4155101302000Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 66,67 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- LD condenser, 0,3 (WD = 72 mm)