Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
250 L, Naadloze containers, rechthoekige vorm, 1000×600×450 mm
Catalogus # BURK3440-2506
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Specificaties
- Capaciteit:250 L
- Omschrijving:Naadloze containers, rechthoekige vorm
- Seq:15
- b×d×h:1000×600×450 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Container thread ¾" for cylindrical containersContainer thread ¾" for cylindrical containersBURK3440-0034Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 213,00 €