Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
9×9, 12,8 mm, 133×133×30 mm
Catalogus # RATI5220103
Leverancier:   RATIOLAB
Cryoboxes
Catalogus # RATI5220103
Leverancier:  RATIOLAB
Cryoboxes
Cryoboxes
9×9, 12,8 mm, 133×133×30 mm
Price
18,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Cryoboxes are made of polypropylene in natural or other colors. They can be used with sample vessels of differing diameters by removing the grid inserts.
  • Robust hinge with safe snap-on lid
  • Stackable for safe transport
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
These cryoboxes are particularly practical and flexible due to their removable inserts. Cleaning of the boxes and the inserts is much simpler than cryoboxes with permanently fitted inserts.
Specificaties
  • Compartimenten:
    9×9
  • Voor buizen Ø:
    12,8 mm
  • Uitw. b×d×h:
    133×133×30 mm
  • Seq:
    14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.