Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Angled type 45° imperial, 101,6 mm, 15,87 mm
  COWI005.6.625.40
 :   COWIE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
  COWI005.6.625.40
 :  COWIE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Angled type 45° imperial, 101,6 mm, 15,87 mm
116,00 €
1 * 1 ST
Adjustable rotors made of PTFE with glass filled PTFE lock nut.
  • Resistant to chemicals
  • Can be use up to 280 °C
These rotors slide over standard shafts and lock in place to give the most effective stirring patterns.
  • Omschrijving:
    Angled type 45° imperial
  • Schacht Ø:
    15,87 mm
  • Roerder Ø:
    101,6 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.