Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Flat type, imperial, 76,2 mm, 7,93 mm
Catalog # COWI005.7.313.3
Supplier:   COWIE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Catalog # COWI005.7.313.3
Supplier:  COWIE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Flat type, imperial, 76,2 mm, 7,93 mm
Price
52,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Adjustable rotors made of PTFE with glass filled PTFE lock nut.
  • Resistant to chemicals
  • Can be use up to 280 °C
These rotors slide over standard shafts and lock in place to give the most effective stirring patterns.
Specifications
  • Omschrijving:
    Flat type, imperial
  • Schacht Ø:
    7,93 mm
  • Roerder Ø:
    76,2 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.