Reacti-Therm™ modules
Reacti-Therm™ module met verwarm- en roerfunctie, voor monsterconcentrator met 27 poorten, 3, Kamertemperatuur +10...200 °C
Catalog # HYPETS-18823
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Aantal blokken:3
- Temperatuurbereik:Kamertemperatuur +10...200 °C
- Omschrijving:Reacti-Therm™ module met verwarm- en roerfunctie, voor monsterconcentrator met 27 poorten
- Seq:013
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- HYPETS-18820Remote temperature probe, for Reacti-Therm™ heating and stirring modulesLog in for availability1 * 1 ST - 371,00 €