Reacti-Therm™ modules
Reacti-Therm™ module met verwarm- en roerfunctie, voor monsterconcentrator met 9 poorten, 1, Kamertemperatuur +10...200 °C
Catalogus # HYPETS-18821
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Aantal blokken:1
- Temperatuurbereik:Kamertemperatuur +10...200 °C
- Omschrijving:Reacti-Therm™ module met verwarm- en roerfunctie, voor monsterconcentrator met 9 poorten
- Seq:011
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Remote temperature probe, for Reacti-Therm™ heating and stirring modulesRemote temperature probe, for Reacti-Therm™ heating and stirring modulesHYPETS-18820Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 371,00 €