Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
10×10, Buisje van 1,2 - 2 ml, blauw, 132×132×53 mm
Catalogus # SARS93.874.610
Marketsource
Leverancier:   SARSTEDT
Cryoboxes
Catalogus # SARS93.874.610
Leverancier:  SARSTEDT
Marketsource
Cryoboxes
10×10, Buisje van 1,2 - 2 ml, blauw, 132×132×53 mm
Price
55,82 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Cryoboxes, made of high quality durable polycarbonate.
  • Numerical coding for each tubes enables quick sample identification
  • Optically clear lid and coloured base with large apertures for swift ventilation
  • Autoclavable
For storage of tubes at deep freeze range to −196 °C.
Specificaties
  • Compartimenten:
    10×10
  • Voor:
    Buisje van 1,2 - 2 ml
  • Uitw. b×d×h:
    132×132×53 mm
  • Kleur:
    blauw
  • Seq:
    04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.