Caps
Cap, including EPDM O-ring, nuts, ferrules and colour-sleeve adapter, adapter ring, GL 38/430, 1 port for 1/16" tubing, 1 port for 1/8" and 1/16" OD tubing, PP
Catalogus # JOURJR-S-13001
Leverancier: VICI JOUR RESEARCH
Ga naar:
Product Details & Documents
These caps top bottles are available with two, three, or four colour-coded 1/4-28 thread for ¹/₈ or ¹/₁₆" O.Ø tubing.
Specificaties
- Schroefdraad:GL 38/430
- Omschrijving:Cap, including EPDM O-ring, nuts, ferrules and colour-sleeve adapter, adapter ring
- Materiaal:PP
- Slangverbinding:1 port for 1/16" tubing, 1 port for 1/8" and 1/16" OD tubing
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.