Extender tools
Extender tool, Aluminium, Standard micro knurl
Catalogus # UPCHP-277
Leverancier: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ga naar:
Product Details & Documents
These tools made from aluminium or Delrin® can be used to tighten most knurled nuts in hard to reach places. For precise tightening, the extender tools listed with ¼" hex drives are designed to adapt to any torque wrench with a female ¼" socket.
Specificaties
- Omschrijving:Extender tool
- Materiaal:Aluminium
- Seq:07
- Gebruik met type kop:Standard micro knurl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.