Cup samplers
Bekermonsternemer voor vloeistoffen, Roestvrij staal 316, 100 ml, 1500 mm, 55 mm
Catalogus # SAMP5030A-1500
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
- Single point liquid sampler with removable cup
- Simple operation, easy to clean and hygienic design
- Discrete samples to be taken from known heights within the product
Specificaties
- Ø:55 mm
- Capaciteit:100 ml
- Omschrijving:Bekermonsternemer voor vloeistoffen
- Lengte:1500 mm
- Materiaal:Roestvrij staal 316
- Seq:03
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice