Opslagzak
Storage bags, transparent, with ground weld., 0,05 mm, 900×900 mm
Catalogus # SEMA4447
Leverancier: SEMADENI
Ga naar:
Product Details & Documents
Opbergzakken van transparant LDPE, met bodemlas.
Ze zijn ook geschikt voor vloeistoffen, maar dan zonder zijlas.
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking: Minimale afname: 100 stuks
Let op:
Specificaties
- Omschrijving:Storage bags, transparent, with ground weld.
- Afmetingen:900×900 mm
- Seq:10
- Dikte:0,05 mm