Packaging and Storage Boxes
transparant, 50×48×13 mm, PS
Catalogus # SEMA4560
Leverancier: SEMADENI
Ga naar:
Product Details & Documents
These boxes made of polystyrene (PS) are crystal clear with a good closing tight fitting lid.
- Clear for easy product identification
- The lids are either mounted or not mounted
- Stackable
Specificaties
- Kleur:transparant
- Materiaal:PS
- Seq:03
- b×d×h:50×48×13 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.