Opslagzak
Storage bags, transparent, with ground weld., 0,05 mm, 200×370 mm
Catalogus # SEMA2447
Leverancier: SEMADENI
Ga naar:
Product Details & Documents
Opbergzakken van transparant LDPE, met bodemlas.
Ze zijn ook geschikt voor vloeistoffen, maar dan zonder zijlas.
:
:
:
: Minimale afname: 100 stuks
:
Specificaties
- Omschrijving:Storage bags, transparent, with ground weld.
- Afmetingen:200×370 mm
- Seq:05
- Dikte:0,05 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



