Orders LinkContactUsLinkComponent
Jerricans, polyethlene
Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, zwart
Catalogus # DUEH5.11.010
Leverancier:   DUPERTHAL
Jerricans, polyethlene
Catalogus # DUEH5.11.010
Leverancier:  DUPERTHAL
Jerricans, polyethlene
Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, zwart
Price
292,01 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PE, electrostatically conductive.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Recyclable
Specificaties
  • Capaciteit:
    10 l
  • Kleur:
    zwart
  • b×d×h:
    298×198×264 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Veiligheidstrechter
    Veiligheidstrechter
    DUEH5.08.001
    Flammable liquids
    120 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 185,07 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Special pliers
    Special pliers
    DUEH5.09.003
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 8,05 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.