Hotplates
350×500 mm, 30...110 °C, 1800 W, Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Catalogus # GESTHT21
Leverancier: GESTIGKEIT HARRY
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Verwarmingsoppervlakte:350×500 mm
- Verwarmingsvermogen:1800 W
- Temperatuur:30...110 °C
- Seq:12
- b×d×h:364×514×170 mm
- Type:Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate