Student standard pattern forceps
Roestvrij staal, 115 mm, Serrated, Straight, 2,5 mm
FSCI91100-12
Marketsource
- Lengte:115 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:01
- Tip stijl:Serrated
- Tip width:2,5 mm
- Tip shape:Straight