Schwartz micro serrefines
Strong clamp press, Roestvrij staal, 26 mm, Curved, 10×1,75 mm
Catalogus # FSCI18052-03
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Strong clamp press
- Lengte:26 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:01
- Tipgrootte:10×1,75 mm
- Tip shape:Curved