Micro Serrefines
Medium clamp press, 100 g, Roestvrij staal, 15 mm, Serrated, Straight, 6×1 mm
FSCI18055-03
Marketsource
- Omschrijving:Medium clamp press, 100 g
- Lengte:15 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:6×1 mm
- Tip shape:Straight