Micro Serrefines
Medium clamp press, 100 g, Roestvrij staal, 17 mm, Serrated, Curved, 6×1 mm
Catalogus # FSCI18055-05
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Medium clamp press, 100 g
- Lengte:17 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:05
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:6×1 mm
- Tip shape:Curved