Micro Serrefines
Strong clamp press, 125 g, Roestvrij staal, 16 mm, Serrated, Angled (90°), 4×0,75 mm
FSCI18055-06
Marketsource
- Omschrijving:Strong clamp press, 125 g
- Lengte:16 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:04
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:4×0,75 mm
- Tip shape:Angled (90°)