Micro Serrefines
Light clamp press, 85 g, Roestvrij staal, 16 mm, Serrated, Straight, 8×2 mm
Catalogus # FSCI18055-02
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Light clamp press, 85 g
- Lengte:16 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:03
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:8×2 mm
- Tip shape:Straight