Orders LinkContactUsLinkComponent
Taylor forceps
Roestvrij staal, 170 mm, Smooth, Straight, 1,5×1 mm
  FSCI11016-17
Marketsource
Taylor forceps
  FSCI11016-17
Marketsource
Taylor forceps
Taylor forceps
Roestvrij staal, 170 mm, Smooth, Straight, 1,5×1 mm
30,50 €
1 * 1 Pce
  • Lengte:
    170 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    04
  • Tip stijl:
    Smooth
  • Tipgrootte:
    1,5×1 mm
  • Tip shape:
    Straight