Taylor forceps
Roestvrij staal, 170 mm, Smooth, Curved, 1,5×1 mm
FSCI11017-17
Marketsource
- Lengte:170 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:03
- Tip stijl:Smooth
- Tipgrootte:1,5×1 mm
- Tip shape:Curved
- Cat. No.:FSCI11017-17