Micro-Adson forceps
Roestvrij staal, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,8×0,9 mm, 0,8 mm
Catalogus # FSCI11019-12
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:120 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:01
- Tip stijl:1×2 teeth
- Tipgrootte:0,8×0,9 mm
- Tip width:0,8 mm
- Tip shape:Straight