Tissue forceps, 1×2 teeth
Roestvrij staal, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,7×1,2 mm
Catalogus # FSCI11021-12
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:120 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Tip stijl:1×2 teeth
- Tipgrootte:1,7×1,2 mm
- Tip shape:Straight