Tissue forceps, 1×2 teeth
Roestvrij staal, 145 mm, 1×2 teeth, Straight, 2×1,5 mm
FSCI11021-14
Marketsource
- Lengte:145 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Tip stijl:1×2 teeth
- Tipgrootte:2×1,5 mm
- Tip shape:Straight