Orders LinkContactUsLinkComponent
Vitrectomy scissors
Vitrectomy scissors
Sharp, angled to side tips, 140 mm, 1 mm, 0,1 mm
Catalogus # FSCI15037-14
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Vitrectomy scissors
Catalogus # FSCI15037-14
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vitrectomy scissors
Vitrectomy scissors
Sharp, angled to side tips, 140 mm, 1 mm, 0,1 mm
Price
667,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
For the finest microdissection, these stainless steel spring scissors have the smallest blades.
  • Autoclavable
The black handles are made of ribbed plastic to ensure a solid grip.
Specificaties
  • Type:
    Sharp, angled to side tips
  • Lengte:
    140 mm
  • Seq:
    01
  • Tipgrootte:
    0,1 mm
  • Lengte blad:
    1 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.