Tissue forceps, 2×3 teeth
Roestvrij staal, 145 mm, 2x3 teeth, Straight, 2,9×2 mm
Catalogus # FSCI11022-14
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:145 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Tip stijl:2x3 teeth
- Tipgrootte:2,9×2 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.