Tissue forceps, 2×3 teeth
Roestvrij staal, 155 mm, 2x3 teeth, Straight, 3,7×2 mm
Catalogus # FSCI11022-15
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:155 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Tip stijl:2x3 teeth
- Tipgrootte:3,7×2 mm
- Tip shape:Straight