Potts-Smith forceps
Roestvrij staal, 180 mm, Serrated, Curved, 1,25×1 mm
Catalogus # FSCI11013-18
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:180 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:1,25×1 mm
- Tip shape:Curved