Potts-Smith forceps
Roestvrij staal, 180 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,25×1 mm
FSCI11024-18
Marketsource
- Lengte:180 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:03
- Tip stijl:1×2 teeth
- Tipgrootte:1,25×1 mm
- Tip shape:Straight