Potts-Smith forceps
Roestvrij staal, 180 mm, 1×2 teeth, Curved, 1,25×1 mm
Catalogus # FSCI11025-18
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:180 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:04
- Tip stijl:1×2 teeth
- Tipgrootte:1,25×1 mm
- Tip shape:Curved