Wagner scissors
Sharp/sharp, curved tips, 120 mm, 30 mm
Catalogus # FSCI14069-12
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specificaties
- Type:Sharp/sharp, curved tips
- Lengte:120 mm
- Lengte blad:30 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.