Tissue forceps, slim 1×2 teeth
Roestvrij staal, 100 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,7×1,3 mm
FSCI11023-10
Marketsource
- Lengte:100 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:01
- Tip stijl:1×2 teeth
- Tipgrootte:1,7×1,3 mm
- Tip shape:Straight