Narrow pattern forceps
Roestvrij staal, 160 mm, Serrated, Curved, 2,35×1,5 mm, 2,35 mm
Catalogus # FSCI11003-16
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:160 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:09
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:2,35×1,5 mm
- Tip width:2,35 mm
- Tip shape:Curved